Wichtige Dokumente
289698
2,6-Dimethyl-2,4,6-octatrien
technical grade, 80%
Synonym(e):
Alloocimen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
bp
73-75 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C(C)\C=C\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5+
InChIKey
GQVMHMFBVWSSPF-SOYUKNQTSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?