Wichtige Dokumente
E24905
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
≥99%
Synonym(e):
Parbenate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.