Merck
M188
Sigma-Aldrich
Maleinsäureanhydrid
99%
Synonym(e):
2,5-Furandion
Größe auswählen
25 G
€ 54,80
1 KG
€ 82,50
5 KG
€ 105,00
25 KG
€ 642,00
€ 54,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 54,80
1 KG
€ 82,50
5 KG
€ 105,00
25 KG
€ 642,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.06
Beilstein:
106909
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 54,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.16 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
870 °F
Expl.-Gr.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-56 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChIKey
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Maleinsäureanhydrid (MA) gehört zur Klasse der Monomere, die als zyklische Dicarbonsäureanhydride bezeichnet werden. Es wird häufig in Polymerisationsreaktionen zur Herstellung verschiedener Polymere wie Poly(maleinsäureanhydrid) (PMA), Maleinsäureanhydrid-basierte Harze, Maleinsäureanhydrid-Butadien-Copolymere (MABS) usw. verwendet. Diese MA-basierten Polymere finden Anwendungen in verschiedenen Bereichen, darunter Polymermischungen und -beschichtungen, Epoxidharze, Halbleitergeräte, Sekundärbatterien, Lithium-Ionen-Batterien, Harzfolien, Glasfaser, Beschichtungen, Verpackung, Wasseraufbereitung und Arzneimittelabgabesystemen. Darüber hinaus kann MA auf andere Polymere aufgebracht werden, um deren Leistung und Kompatibilität mit anderen Materialien zu verbessern. Derartig veredelte Polymere werden in der Automobil-, Verpackungs- und Bauindustrie verwendet. Maleinsäureanhydrid wird aufgrund seiner reaktiven Doppelbindungen und reaktiven Anhydrid-Gruppen auch als Elektronenakzeptormonomer bei der Entwicklung verschiedener antimikrobieller Polymere verwendet.[1][2][3][4][5]
Die Struktur der Maleinsäure besteht aus vier Kohlenstoffmolekülen zusammen mit Carboxylatgruppen an beiden Enden mit einer Doppelbindung zwischen den zentralen Kohlenstoffatomen. Das Anhydrid von Maleinsäure weist in seinem zyklischen Molekül fünf Atome auf. Die ungesättigte Bindung durchläuft eine Radikalpolymerisation in Gegenwart eines Initiators.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Maleinsäureanhydrid als Monomer:
  • Beim Aufbringen auf hochdichtes Polyethylen (HDPE) mittels Monomer-Mikroverkapselung, die die Einführung verbesserter Funktionen und Eigenschaften in das Polymer für funktionale Beschichtungen, Membranen oder Oberflächenbehandlungen, Klebstoffe und Beschichtungen ermöglicht.
  • In der Funktionalisierung von Polymilchsäure (PLA); fungiert auch als Kupplungsmittel in natürlichen Faser-Bioverbundwerkstoffen. Die Funktionalisierung verbessert die Kompatibilität und Grenzflächenadhesion zwischen PLA und natürlichen Fasern, was zu verbesserten mechanischen Eigenschaften und erweiterten Anwendungen der resultierenden Biokompositmaterialien führt.
  • Maleinsäureanhydrid kann bei der Synthese von ungesättigten Polyesterharzen und als Reaktant bei der Synthese von wichtigen Produkten wie Agrochemikalien, Schmiermitteladditiven und Säuerungsmitteln für Nahrungsmittel eingesetzt werden.
Physikalische Form
Briketts
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Veronika Bátori et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
This study was conducted to improve the properties of thin films prepared from orange waste by the solution casting method. The main focus was the elimination of holes in the film structure by establishing better cohesion between the major cellulosic
João F A Silva et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-18)
Titanium dioxide is considered the most efficient white pigment for opacification of thermoplastics. However, its high cost, combined with strong price oscillations due to production bottlenecks, has been driving the industry towards alternatives that might allow reducing the titanium dioxide
Eunice Cunha et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(9) (2018-09-12)
The search for graphene or few-layer graphene production methods that are simple, allow mass production, and yield good quality material continues to provoke intense investigation. The present work contributes to this investigation through the study of the aqueous exfoliation of
Sylwia Członka et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(7) (2020-04-16)
In this work, rigid polyurethane (PUR) foams were prepared by incorporating 2 wt% of eucalyptus fibers. The eucalyptus fibers were surface-modified by maleic anhydride, alkali, and silane (triphenylsilanol) treatment. The impact of the modified eucalyptus fibers on the mechanical, thermal
Frita Yuliati et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-06)
Low cross-link density thermally reversible networks were successfully synthesized from jatropha and sunflower oils. The oils were epoxidized and subsequently reacted with furfurylamine to attach furan groups onto the triglycerides, preferably at the epoxide sites rather than at the ester
Artikel
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Could you please provide the approx. particle size of the briquets?
    1 answer
    1. These briquettes are shaped like a 'Charcoal' briquette with approximate dimensions of 32mm x 28mm x 12 mm.
      Helpful?
  4. What use in ABS and PC
    1 answer
    1. Please see the amended response. It is advised that applications for Product M188 be searched via literature search. The cited articles may assist in your literature search for Maleic anhydride uses with polycarbonate and acrylonitrile butadiene styrene.
      https://doi.org/10.1007/s10965-021-02632-9)
      https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.531
      https://doi.org/10.1016/j.polymer.2004.07.022