W383902
Farnesen, Isomerengemisch
stabilized
Synonym(e):
(3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Form
liquid
Kann enthalten
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Zusammensetzung
May include trans-β-Farnesene, cis-α-Farnesene, trans-α-Farnesene, bisabolene (a cyclic sesquiterpene), and other compounds.
Farbe
colorless to light yellow
Brechungsindex
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
Dichte
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
lavender; citrus; herbaceous
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+
InChIKey
CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable