Fortfahren mit
8.00408
Maleinsäureanhydrid
for synthesis
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid, 2,5-Furandion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,10
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 644,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.06
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-571-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 34,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.33 hPa ( 44 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
475 °C (DIN 51794)
potency
1090 mg/kg LD50, oral (Rat), 2620 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-7.1 % (v/v)
pH
0.8 (20 °C, 550 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
51-53 °C
transition temp
flash point 103 °C
density
1.32 g/cm3 at 55 °C
bulk density
700‑800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Chemische Modifikation von Polypropylen durch Maleinsäureanhydrid: In dieser Studie wurde die Anwendung von Maleinsäureanhydrid (MAH) zur Modifizierung der Eigenschaften von Polypropylen durch Schmelzveredelung untersucht. Die Ergebnisse zeigen, wie Variationen der MAH-Konzentration die Eigenschaften des Polymers beeinflussen (Ebadi-Dehaghani et al., 2014).
  • Produktion von Phthalsäureanhydrid aus erneuerbaren Quellen: Eine Studie zur Synthese von Phthalsäureanhydrid mit aus Biomasse gewonnenem Furan und Maleinsäureanhydrid, die einen umweltfreundlichen Weg zur Herstellung einer weit verbreiteten industriellen Chemikalie hervorhebt (Mahmoudet al., 2014).
  • Verbesserung der Biopolymer-Eigenschaften: Forschungsarbeit zur Verwendung von Maleinsäureanhydrid als Verträglichkeitsvermittler in naturfaserverstärkten Polymilchsäure-Verbundwerkstoffen, die die Verbesserungen der mechanischen und thermischen Eigenschaften der Verbundwerkstoffe aufzeigt (Yu et al., 2014).
  • Anwendung zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften: In diesem Artikel wird über die Anwendung von Polypropylen mit Veredelung durch Maleinsäureanhydrid berichtet, was die elektrischen Eigenschaften des Materials deutlich verbessert und möglicherweise in verschiedenen Bereichen der modernen Elektronik und des Ingenieurwesens anwendbar ist (Zhou et al., 2016).
Analysis Note
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 99,0 %(m)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 51 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 54 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
841502M18863200
description
for synthesis
description
for synthesis
description
99%
description
puriss., ≥99.0% (NT)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.32 g/cm3 at 55 °C
density
1.107 g/cm3 at 100 °C
density
-
density
-
bp
202 °C/1013 hPa
bp
-
bp
200 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
form
solid
form
crystals
form
-
form
flakes, powder or crystals
mp
51-53 °C
mp
96 °C
mp
51-56 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.), 52-54 °C
potency
1090 mg/kg LD50, oral (Rat), 2620 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleinsäureanhydrid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf