Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,10 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 219,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH2)8Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-912-5
Beilstein/REAXYS Number:
1698114
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
270-272 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
density
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCBr
InChI
1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
InChI key
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
General description
1,8-Dibromooctane is primarily used in organic synthesis as a building block for the preparationof various chemical intermediates.It is used as an alkylating reagent in one-pot synthesis for the production of paraffin-like oligomers and it is used to enhance crystallization and film formation of perovskite.
Application
- Efficient manual Fmoc solid-phase synthesis of the N-terminal segment of surfactant protein B (SP-B(1-25)).: This study highlights the application of Fmoc-Gly-Wang resin in the synthesis of peptide segments, specifically demonstrating its utility in constructing the N-terminal segment of surfactant protein B (SP-B). The research underscores the resin′s effectiveness in peptide synthesis, emphasizing its role in generating biochemically significant peptides (Ramli et al., 2009).
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 12-16 °C (lit.) | mp - |
| bp 270-272 °C (lit.) | bp 115-116 °C/11 mmHg (lit.) |
| form liquid | form liquid |
| density 1.477 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?