Merck
233978
Sigma-Aldrich
Natriumoleat
98%
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure Natriumsalz, Ölsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.44
Beilstein:
4046357
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
232-235 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChIKey
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Anwendung
Ölsäure wird zur Untersuchung der Wirkungen auf die Synthese, Zersetzung und Sekretion von Apolipoprotein B in kultivierten Zellen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Ölsäure erhöht die hepatische Sekretion von Apolipoprotein B100 in hepatozytischen Zelllinien und in Mäusen . Bei höheren physiologischen Dosierungen hemmt Ölsäure die Sekretion von Apolipoprotein B100 .
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gisela Bevilacqua Rolfsen Ferreira da Silva et al.
Pharmaceutical development and technology, 23(2), 151-157 (2017-06-02)
Microemulsions (MEs) loaded with methyl dihydrojasmonate (MJ) were developed to improve the aqueous solubility of this drug. The composition of the formulations ranged according to the oil/surfactant ratio (O/S). The MEs were characterized according to diameter of droplets, X-ray diffraction
Rie Ouchi et al.
Cell metabolism, 30(2), 374-384 (2019-06-04)
Human organoid systems recapitulate in vivo organ architecture yet fail to capture complex pathologies such as inflammation and fibrosis. Here, using 11 different healthy and diseased pluripotent stem cell lines, we developed a reproducible method to derive multi-cellular human liver organoids