Merck
215139
Sigma-Aldrich
Pyridintrifluoracetat
98%
Synonym(e):
Trifluoressigsäure Pyridinsalz
Größe auswählen
100 G
€ 178,00
€ 178,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 178,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.12
Beilstein:
3735993
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 178,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
chunks
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 5%, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
InChIKey
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pyridine trifluoroacetate forms reversed micelles with alkylammonium carboxylates in benzene[1].
Anwendung
  • On-tissue chemical oxidation followed by derivatization for mass spectrometry imaging: Investigates a technique for enhancing mass spectrometry imaging of hydroxyl-containing biomolecules using pyridine trifluoroacetate, which could be useful in bioanalytical applications (Wang et al., 2023).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Osmotic and activity coefficients of some pyridine complexes with halogenoacetic acids in benzene at 25?C.
Dega-Szapran Z and Szafran M.
Journal of Molecular Liquids, 25(2), 109-113 (1983)