195731
Eisen(0)-pentacarbonyl
Synonym(e):
Eisencarbonyl, Pentacarbonyleisen(0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.74 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
35 mmHg ( 25 °C)
40 mmHg ( 30.3 °C)
Selbstzündungstemp.
122 °F
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.Fe/c5*1-2;
InChIKey
FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Additionsreaktionen
- Zersetzung durch Photolyse
- Herstellung von mikrometergroßen, zwiebelähnlichen Magneteisen-Fulleren-Partikeln mit schmaler Größenverteilung durch thermischen Zerfall
- Herstellung eines bei der katalytischen Hydrosilanreduktion von Carbomaxiden verwendeten heptanuklearen Eisen-Carbonyl-Clusters
- Vorläufer für die Herstellung von Fe-Nanopartikeln für die photokatalytische Wasserstoffentwicklung unter hochgradig basischen Bedingungen
- As an iron source to synthesize Fe-doped thin TiO2 films.
- As a ligand to synthesize complexes of gold(I) and Fe(CO)5, silver and Fe(CO)5.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup