Merck
179825
Sigma-Aldrich
Borandimethylsulfid-Komplex
Synonym(e):
(Dimethylsulfid)trihydrobor, BMS, Boran-Dimethylsulfid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2S · BH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.97
Beilstein:
3663489
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
InChIKey
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Boran-Dimethylsulfid-Komplex (BMS) ist ein häufig verwendetes Reagens und ein Mediator für die Hydroborierungsreaktion zur Herstellung von bororganischen Verbindungen, die als Hauptzwischenprodukte bei der organischen Synthese verwendet werden. Darüber hinaus wird BMS als Reduktionsmittel für die Reduktion von verschiedenen funktionalen Gruppen wie Aldehyden, Ketonen, Epoxiden, Estern und Carboxylsäuren zu den entsprechenden Alkoholen eingesetzt.[1][2]
Anwendung
Boran-Dimethylsulfid (BH3 Me2S) kann als Reagens für folgende Anwendungen verwendet werden:
  • Für die selektive Synthese von 1,3,5-oxygenierten Verbindungen aus Dimethyl-3-oxoglutarat.[3]
  • Für die Umwandlung von Ozoniden zu Alkoholen.[4]
  • Bei der CBS-katalysierten asymmetrischen Reduktion von Ferrocenyl-1,3-Diketonen zu 1,3-Diolen.[5]
  • Für die enantioselektive Reduktion von Ketonen zu chiralen sekundären Alkoholen in Gegenwart von C3-symmetrischen tripodalen Hydroxy-amiden als Ligand.[6]
  • Für die Reduktion mit Hydroborierung und weitere Anwendungen.[7][8]
  • Bei der asymmetrischen Reduktion von Indanonen und Tetralonen mit einem durch Dendrimere unterstützten L-Pyrrolidinol[9]
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Sonstige Hinweise
10,0–10,2 M als BH3. Kann überschüssiges Methylsulfid enthalten.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
64.4 °F
Flammpunkt (°C)
18 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficient synthesis of 1, 3, 5-oxygenated synthons from dimethyl 3-oxoglutarate: first use of borane-dimethyl sulfide complex as a regioselective reducing agent of 3-oxygenated glutarate derivatives
Riatto VB, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 22(1), 172-175 (2011)
Study of Hydroboration of (μ-H)2Os3(CO)10 with Various Borane Complexes(BH3?L: L=Lewis base)
Chung JH
J. Korean Chem. Soc., 47, 675-678 (2003)
Highly catalytic enantioselective reduction of aromatic ketones using chiral polymer-supported Corey, Bakshi, and Shibata catalysts
Degni S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15, 1495-1499 (2004)
Borane Dimethyl Sulfide
Zaidlewicz M, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
A convenient method for the reduction of ozonides to alcohols with borane-dimethyl sulfide complex
Flippin LA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(6), 1430-1432 (1989)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf