Fortfahren mit
8.20760
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
Synonym(e):
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
€ 86,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mn2(CO)10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.98
UNSPSC Code:
12161603
EC Index Number:
233-445-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 86,25
Listenpreis€ 115,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
mp
150 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Mn].[Mn].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
InChI key
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2452671.059578.05958
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
150 °C
mp
154 °C (lit.)
mp
-
mp
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c