Fortfahren mit
C3518
Carbonyleisen
≥97% Fe basis
Synonym(e):
Eisen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 490,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-096-4
MDL number:
€ 99,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% Fe basis
form
powder
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbonyleisen ist ein metallisches Eisen, das metallmagnetische Eigenschaften aufweist.
Application
Carbonyleisen wird wie folgt verwendet:
  • bei der Herstellung von bioaktiven Membranen
  • bei der Herstellung von aktiven magnetischen Stoffen (AMF)
  • zur Herstellung von magnetodielektrischem Gewebe (MT)
Biochem/physiol Actions
Carbonyleisen spielt eine Rolle als Absorber von Mikrowellenstrahlung. Carbonyleisen weist aufgrund der geringen Dichte und Konnektivität zwischen den durch es bereitgestellten Füllstoffen auch abschirmende Eigenschaften auf. Es wird in der Industrie und für die Synthese von nitrogruppenhaltigen pharmazeutischen Inhaltsstoffen verwendet.
Other Notes
Elementares Eisen wird durch die Reduktion von Eisenpentacarbonyl erzeugt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
41305412310356808
assay
≥97% Fe basis
assay
>99.99% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
form
granular
form
powder (fine)
form
foil
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I need to know the dimensions of the particle and the maximum tolerence in the particles dimension
    1 answer
    1. The particle dimension is approximately between 1.7 and 9.2 microns. No information is available regarding the maximum tolerance.
      Helpful?
  2. Sarebbe possibile avere maggiori informazioni relativamente alle dimensioni delle particelle?
    1 answer
    1. Historically, the particle size is typically less that 10 um. However this material is not tested for nor is it assigned a specification for particle size.