Wichtige Dokumente
225487
Cyclopentadienyleisen(II)-dicarbonyldimer
99%
Synonym(e):
Bis-(cyclopentadienyl)-tetracarbonyl-dieisen, Di-(cyclopentadienyl)-tetracarbonyl-dieisen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
194 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
[Fe][Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Fe/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
InChIKey
DHLWUDJVLCWRGH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?