If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Kobaltcarbonyl, moistened with hexane (hexane 1-10%), ≥90% (Co)
Quality Segment
assay
≥90% (Co)
form
solid
quality
moistened with hexane (hexane 1-10%)
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Co++].[Co++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/8CO.2Co/c8*1-2;;/q;;;;;;;;2*+2
InChI key
MQIKJSYMMJWAMP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Kobaltcarbonyl [Co2(CO)8] wird häufig als Katalysator in der Hydroformylierung (Oxosynthese) von Alkenen verwendet.
- Zusammen mit Pyridin kann es als Katalysator in der Carboxylierung von Alkenen in entsprechende Säuren und Ester verwendet werden.
- Es wird als Hauptvorläufer in der Herstellung von Nanokristallen aus Cobaltplatin (CoPt3), Cobaltsulfid (Co3S4) und Cobaltselenid (CoSe2) verwendet.
- Es kann auch als Reagenz in Pauson-Khand-Zyklisierungen und in Nicholas-Reaktionen eingesetzt werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description moistened with hexane (hexane 1-10%), ≥90% (Co) | description ≥99.0% (KT) | description 98% | description 97% |
| reaction suitability core: cobalt, reagent type: catalyst | reaction suitability core: cobalt, reagent type: catalyst | reaction suitability core: cobalt, reagent type: catalyst | reaction suitability core: cobalt, reagent type: catalyst |
| assay ≥90% (Co) | assay ≥99.0% (KT) | assay 98% | assay 97% |
| form solid | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| quality moistened with hexane (hexane 1-10%) | quality - | quality - | quality - |
signalword
Danger
target_organs
Nervous system
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
110-54-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is this packed under inert gas?
1 answer-
Yes, this product is packaged under an inert gas as a precautionary measure. Additionally, since it is sensitive to air, it should be handled and stored under an inert gas.