Fortfahren mit
213748
1,2-Hexadecandiol
technical grade, 90%
Synonym(e):
1,2-Dihydroxyhexadecan, 1,2-Hexadecylenglycol, 2-Hydroxycetylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 497,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13CHOHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.44
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-030-1
Beilstein/REAXYS Number:
1722206
MDL number:
Assay:
90%
€ 497,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
mp
68-72 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C16H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17/h16-18H,2-15H2,1H3
InChI key
BTOOAFQCTJZDRC-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Hexadecandiol wird bei der Herstellung von Silbernanokristallen aus oleylaminhaltiger Dichlorbenzollösung als Tensid als Reduktionsmittel eingesetzt. Es wird auch für die Herstellung von Folgendem verwendet:
  • Au-Fe3O4-Heterodimere
  • Eisenpyrit-Nanokristalle
  • Monodisperse Eisenplatin-Nanoteilchen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
177482O3380
description
technical grade, 90%
description
97%
description
≥99%
assay
90%
assay
97%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
68-72 °C (lit.)
mp
91-94 °C (lit.)
mp
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
ester, oleic acid
grade
technical grade
grade
-
grade
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
361.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
183 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)