Merck
158178
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-hydroxypropan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
99%
Synonym(e):
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
Größe auswählen
5 G
€ 75,00
€ 75,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 75,00
About This Item
Lineare Formel:
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.27
Beilstein:
1716800
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 75,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
194 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
InChIKey
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chelating agent
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)