Fortfahren mit
33267
1,3-Diaminopropan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
≥99.0% (KT)
Synonym(e):
Trimethylendiamin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.27
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
400-400-9
Beilstein/REAXYS Number:
1716449
MDL number:
Assay:
≥99.0% (KT)
Form:
powder
€ 60,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.)
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
158178D134406319856
description
≥99.0% (KT)
description
99%
description
97%
description
99 atom % D
assay
≥99.0% (KT)
assay
99%
assay
97%
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
~250 °C (dec.)
mp
194 °C (dec.) (lit.)
mp
124-127 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
solid
form
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
hydroxyl, carboxylic acid, amine
functional group
ketone
functional group
-
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1939-36-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)