Fortfahren mit
T7633
Triethylentetramin-N,N,N′,N′′,N′′′,N′′′-hexaessigsäure
suitable for suitability for complexometry, ≥98.0%
Synonym(e):
TTHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.45
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-790-6
Beilstein/REAXYS Number:
1811090
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
powder
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
mp
232-233 °C (lit.)
suitability
suitable for suitability for complexometry
functional group
amine
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H30N4O12/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
232459158135158178
description
suitable for suitability for complexometry, ≥98.0%
description
97%
description
≥98%
description
99%
assay
≥98.0%
assay
97%
assay
≥98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
mp
232-233 °C (lit.)
mp
232-236 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
194 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for suitability for complexometry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
carboxylic acid, amine
functional group
amine, hydroxyl, carboxylic acid
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)