92698
Ethylendiamin-N,N′-Bernsteinsäure Trinatriumsalz -Lösung
~35% in H2O
Synonym(e):
N,N′-Ethylen-di-(aspaginsäure) Trinatriumsalz, EDDS-Na3, Trinatrium-ethylendiamin-N,N′-disuccinat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
~35% in H2O
SMILES String
OC(CC(C(O)=O)NCCNC(C(O)=O)CC(O)=O)=O.C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves