Merck
C7657
Sigma-Aldrich
Colagenasa from Clostridium histolyticum
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Sinónimos:
Clostridiopeptidasa A
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 123,00
100 MG
US$ 255,00
500 MG
US$ 740,00
1 G
US$ 1.290,00
5 G
US$ 5.110,00
US$ 123,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 123,00
100 MG
US$ 255,00
500 MG
US$ 740,00
1 G
US$ 1.290,00
5 G
US$ 5.110,00
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
US$ 123,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Level
form
powder
specific activity
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
application
Este producto se ha utilizado en el aislamiento de líneas celulares de adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) y en el cultivo tisular de fibroblastos pancreáticos.[1]
La clostridiopeptidasa A se ha utilizado en un estudio para describir un método cuantitativo de evaluación de pequeñas cantidades de colágeno basado en la espectrometría de masas (MS) con MALDI-TOF (analizador de tiempo de vuelo y desorción/ionización mediante láser asistida por matriz) consecutivo a la digestión del colágeno.
Biochem/physiol Actions
La liberación eficaz de las células desde los tejidos requiere la acción de las enzimas colagenasas y de la proteasa neutra. La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio (Ca2+) por mol de enzima. Se piensa que el cultivo filtrado contiene como mínimo 7 proteasas diferentes cuyos pesos moleculares oscilan entre 68 y 130 kDa. El pH óptimo se encuentra entre 6,3 y 8,8. La enzima se utiliza normalmente para digerir los componentes conectivos de las muestras de tejido para liberar las células individuales. El tratamiento con colagenasa puede causar la muerte de algunas células. Normalmente se utilizan concentraciones que van de 0,1 a 5 mg/ml para la digestión. La duración de la reacción oscila entre 15 minutos y varias horas para producir una eficiencia satisfactoria de disociación celular sin causar demasiada muerte celular. Se prefiere la disolución tampón de Krebs Ringer con calcio y BSA y se requiere Zn2+ para que haya actividad.
La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio por mol de enzima. Es inhibida por el ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter) - N, N, N′,N′-tetraacético, el beta-mercaptoetanol, el glutatión, el ácido tioglicólico y la 8-hidroxiquinolina.
Quality
También contiene clostripaína, proteasa neutra inespecífica y actividades trípticas.
Unit Definition
Una unidad de digestión de colágeno (CDU) libera péptidos del colágeno del tendón de Aquiles bovino que equivalen en la reacción de color de la ninhidrina a 1,0 μmoles de leucina en 5 horas a pH 7,4 y 37 °C en presencia de iones calcio. Una unidad de hidrólisis FALGPA hidroliza 1,0 μmoles de furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala por minuto a 25°C. Una unidad de proteasa neutra hidroliza la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmoles de tirosina por 5 horas a pH 7,5 y 37°C. Una unidad de clostripaína hidroliza 1,0 μmoles de BAEE por minuto a pH 7,6 y 25°C en presencia de DTT.
Preparation Note
Puede prepararse una disolución de reserva disolviendo 0,05 - 0,1 mg/ml de colagenasa en tampón TES 50 mM que contenga cloruro de calcio 0,36 mM (TESCA) a pH 7,4 y 37 °C.
substrate
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eddie Rodríguez-Carballo et al.
Genes & development, 31(22), 2264-2281 (2017-12-24)
The mammalian
Olivier Nolan-Stevaux et al.
Genes & development, 23(1), 24-36 (2009-01-13)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by the deregulation of the hedgehog signaling pathway. The Sonic Hedgehog ligand (Shh), absent in the normal pancreas, is highly expressed in pancreatic tumors and is sufficient to induce neoplastic precursor lesions in mouse
Maria Molinos et al.
Spine, 43(5), E274-E284 (2017-07-06)
Human intervertebral disc (hIVD) cells were isolated from 41 surgically excised samples and assessed for their phenotypic alterations with age. Toward the design of novel anti-aging strategies to overcome degenerative disc disease (DDD), we investigated age-correlated phenotypic alterations that occur
Maria M Glavas et al.
Scientific reports, 9(1), 3619-3619 (2019-03-08)
Childhood obesity and early rapid growth increase the risk for type 2 diabetes. Such early overnutrition can be modeled in mice by reducing litter size. We investigated the effects of early overnutrition and increased dietary fat intake on β cell
Lixing Zhang et al.
Cellular signalling, 29, 41-51 (2016-11-05)
Recent evidence suggests that mammary cells expressing R-spondin receptor and Wnt pathway regulator Lgr5, regarded as a stem cell marker in multiple tissues, might represent mammary stem cells (MaSCs). Whether L gr5 marks a multipotent subpopulation of Lin-CD24low/medCD49fhigh MaSCs remains
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Questions
  1. How can I dissolve this product for Tissue digestion (Hanks Buffer or even medium possible)? Thanks
    1 answer
    1. This product is not tested specifically for use in cell culture, however, the product information provided for C9697 may be applied to this product. See the link below to review the product data-sheet. For tissue culture applications, collagenase can be solubilized in calcium-free solutions such as Hank's Balanced Salts (Cat. No. H 2387) or Earles Balanced Salt Solution (Cat. No. E6267).
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/390/021/c9697pis-ms.pdf