Merck
10104159001
Roche
ADNasa I
grade II, from bovine pancreas
Sinónimos:
Desoxirribonucleasa, Desoxirribonucleato 5′-oligonucleótido-hidrolasa
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
biological source
bovine pancreas
Quality Level
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
DNA extraction: suitable
optimum pH
~7.0
storage temp.
2-8°C
General description
La desoxirribonucleasa I (ADNasa I) es una nucleasa que interacciona con el surco menor del ADN y que muestra relativamente baja especificidad. Esta proteína está compuesta por dos láminas β centrales, cada una compuesta por seis hebras β. Esta estructura está rodeada por un lazo extenso y regiones α-helicoidales. Esta enzima comparte semejanza estructural con la exonucleasa III. La ADNasa I es una de las endonucleasas de mamífero mejor caracterizadas. Es una endonucleasa específica de la doble hélice que requiere cationes divalentes para su actividad máxima.
Application
Procedimientos para aislamiento de proteínas (por ejemplo, proteínas de membrana).
La desoxirribonucleasa I pancreática bovina (ADNasa I) se ha utilizado para-
  • El aislamiento de células de pulmón, piel y muestras tumorales
  • La extracción de ADN bacteriano de células bacterianas vivas que son resistentes a la ADNasa I †
Unit Definition
Una unidad es la actividad enzimática que produce un aumento en la absorbancia de 0,001 por minuto en las condiciones del análisis.
Preparation Note
Activador: El Ca2+ (0,12 mM) en combinación con el Mg2+ potencia su actividad [Laskowski (1971); Melgar and Goldthwait (1968)].
Concentración de trabajo: 1 mg/ml
No debe agitarse en vórtex mientras se disuelve.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Reconstituida en agua, la disolución puede conservarse de 2 a 3 días entre 2 y 8 °C. No agite en vórtex durante la disolución. Nota: Disolver como mínimo 1 mg/ml.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alejandro A Pezzulo et al.
Applied and environmental microbiology, 79(19), 5936-5941 (2013-07-23)
Human lungs are constantly exposed to bacteria in the environment, yet the prevailing dogma is that healthy lungs are sterile. DNA sequencing-based studies of pulmonary bacterial diversity challenge this notion. However, DNA-based microbial analysis currently fails to distinguish between DNA
Mitsuteru Natsuizaka et al.
American journal of cancer research, 4(1), 29-41 (2014-02-01)
Insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP3), a hypoxia-inducible gene, regulates a variety of cellular processes including cell proliferation, senescence, apoptosis and epithelial-mesenchymal transition (EMT). IGFBP3 has been linked to the pathogenesis of cancers. Most previous studies focus upon proapoptotic
M Salimi et al.
Clinical and experimental dermatology, 41(5), 552-556 (2016-01-26)
Studying skin immune cells under various pathophysiological conditions is vital for understanding the nature of cutaneous inflammatory responses. Available methods of isolating cells from the skin have relatively low yield or require in vitro culture. To increase the effective isolation
S Cal et al.
The EMBO journal, 17(23), 7128-7138 (1998-12-08)
Bovine pancreatic deoxyribonuclease I (DNase I) is a nuclease of relatively low specificity which interacts with DNA in the minor groove. No contacts are made between the protein and the major groove of the nucleic acid. DNase I is structurally
Megan K Ruhland et al.
Cancer cell, 37(6), 786-799 (2020-06-10)
Generation of tumor-infiltrating lymphocytes begins when tumor antigens reach the lymph node (LN) to stimulate T cells, yet we know little of how tumor material is disseminated among the large variety of antigen-presenting dendritic cell (DC) subsets in the LN. Here