Collagenase would be soluble in PBS, however it is recommended to dissolve the enzyme in TESCA buffer containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride. Aliquotes may be stored up to 1 year at -20°C. Avoid repeated freeze thaw cycles. Please see the link below to the product information sheet for additional details.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/321/500/c6885pis.pdf
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 80,10 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 137,00 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 405,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 672,00 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.750,00 |
Acerca de este artículo
US$ 80,10
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- para la preparación de tejido arterial para el estudio de los productos finales de la glucosilación avanzada (AGE)
- para utilizarse junto con otras proteasas para la disgregación de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro humano, epitelio pulmonar y muchos otros tejidos.
- en los estudios de perfusión de hígado y riñón, de digestión del páncreas y de aislamiento de hepatocitos no parenquimatosos
- para la preparación de hepatocitos viables a partir del hígado de rata y para el aislamiento de células grasas del tejido adiposo de rata.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Este producto contiene también clostripaína, proteasa neutra inespecífica, y actividades trípticas.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source - | biological source Clostridium histolyticum |
| suitability suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes | suitability - | suitability - | suitability suitable for release of physiologically active rat hepatocytes |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colagenasa from Clostridium histolyticum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
In case I want to make a stock solution of Collagenase type II of C. histolyticum to store at -20°C, can this be made in PBS or should this PBS already be supplemented with CaCl2? This is not specified in the product information sheet. Thank you.
1 answer-