Merck
COLLDISP-RO
Roche
Colagenasa/Dispasa ®
lyophilized, non-sterile, optimum pH 7.0-8.0
Sinónimos:
colagenasa
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase )
enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
Quality Level
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>0.1 U/mg lyophilizate, 25 °C (4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as substrate)
specific activity
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
packaging
pkg of 100 mg (10269638001)
pkg of 500 mg (11097113001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light yellow to brown
optimum pH
7.0-8.0
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
proteolytic activities <0.1 U/mg (hemoglobin as the substrate)
storage temp.
2-8°C
General description
La dispasa es una proteasa neutra, suave y de acción rápida que separa la epidermis intacta de la dermis. También separa las células epiteliales intactas cultivadas del sustrato. Escinde la zona de la membrana basal y deja intactas las células epiteliales. La colagenasa es una proteasa que rompe la triple hélice proteica denominada colágeno. Hay tres tipos de colagenasas en los tejidos, que pertenecen a la familia de las metaloproteinasas de la matriz extracelular (MMP). La colagenasa obtenida de Clostridium histolyticum tiene una actividad muy fuerte, ya que digiere el colágeno desde ambos extremos, a temperaturas de tan sólo 4-10 °C.
Specificity
La colagenasa degrada el colágeno nativo. La dispasa® es una proteasa inespecífica.
Application
La colagenasa/dispasa® se utiliza para la preparación de células procedentes de una amplia variedad de tejidos y órganos diferentes.
Components
EC 3.4.24.4 & 3.4.24.3
Unit Definition
Una unidad es la actividad enzimática que, en condiciones de análisis en 1 minuto libera aminoácidos y péptidos Folin positivos correspondientes a 1 μmol de tirosina.
Preparation Note
Activador: Ca2+
Concentración de trabajo: Aproximadamente 1mg/ml (Colagenasa: 0,1 U/ml, dispasa: 0,8 U/ml)
Actividad enzimática:
Colagenasa 0,1 U Wünsch/mg de liofilizado (+25°C, 4-fenil-azobencil-oxicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg como sustrato)
Dispasa®: 0,8 U Wünsch/mg liofilizado (+37°C, caseína como sustrato, pH 7,5)
Actividades proteolíticas contaminantes: <0,1 U/mg de liofilizado (hemoglobina como sustrato)
Disolución de trabajo: Preparación de la disolución de trabajo Disuelva la enzima en agua hasta una concentración final de 100 mg/ml. Diluya con PBS (sin Ca2+/Mg2+) hasta una concentración final de 1 mg/ml y filtre a través de una membrana de filtración estéril de 0,2μm.
Concentración enzimática de la disolución estéril: Colagenasa, 0,1 U/ml de PBS; dispasa®, 0,8 U/ml de PBS.
Inhibidores:
Inhibidores de la colagenasa: EDTA, EGTA
La colagenasa/dispasa no es inhibida por el suero.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25°C
La disolución reconstituida es estable entre -15 y -25°C.
Nota: Conserve en las alícuotas apropiadas y evite congelaciones y descongelaciones repetidas.
Reconstitution
Reconstitución en agua (100 mg/ml). Dilución ulterior con PBS (disolución salina tamponada con fosfato) (sin Ca2+/Mg2+).
Storage and Stability
Conservar en seco
Other Notes
Colagenasa de Vibrio alginolyticus, dispasa® de Bacillus polymyxa
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Sara Y Brucker et al.
Disease models & mechanisms, 15(5) (2022-04-09)
The uterus is responsible for the nourishment and mechanical protection of the developing embryo and fetus and is an essential part in mammalian reproduction. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome is characterized by agenesis of the uterus and upper part of the vagina
Winfried Neuhaus et al.
PloS one, 10(8), e0136221-e0136221 (2015-08-15)
Antenatal steroid treatment decreases morbidity and mortality in premature infants through the maturation of lung tissue, which enables sufficient breathing performance. However, clinical and animal studies have shown that repeated doses of glucocorticoids such as dexamethasone and betamethasone lead to
Elisa Seria et al.
BMC molecular and cell biology, 22(1), 28-28 (2021-05-12)
Chronic leg ulcerations are associated with Haemoglobin disorders, Type2 Diabetes Mellitus, and long-term venous insufficiency, where poor perfusion and altered metabolism develop into a chronic inflammation that impairs wound closure. Skin equivalent organotypic cultures can be engineered in vitro to
E Rotgers et al.
Andrology, 3(5), 947-955 (2015-08-11)
Accurate analysis and quantification of different testicular cell populations are of central importance in studies of male reproductive biology. The traditional histomorphometric and immunohistochemical methods remain the gold standard in studying the complex dynamics of the testicular tissue. Through past
Jack A Supple et al.
Current biology : CB, 30(4), 645-656 (2020-01-21)
Akin to all damselflies, Calopteryx (family Calopterygidae), commonly known as jewel wings or demoiselles, possess dichoptic (separated) eyes with overlapping visual fields of view. In contrast, many dragonfly species possess holoptic (dorsally fused) eyes with limited binocular overlap. We have
Artículos
Enzyme Explorer Key Resource: Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenido relacionado
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.