Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 99,30 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 289,00 |
2.5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.160,00 |
US$ 99,30
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
specific activity
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
packaging
pkg of 100 mg (10103578001), pkg of 2.5 g (11088793001), pkg of 500 mg (10103586001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL (0.1%, w/v)
color
brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
suitability
suitable for PCR
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Clostripain 9.489 U/mg, Proteases 6.067 U/mg (Azocoll ), Trypsin 0.144 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084)
General description
Application
- Desagregación de muchos tipos de tejidos (por ejemplo, pulmón, corazón, músculo, hueso, tejido adiposo, hígado, riñón, cartílago, glándula mamaria, placenta, vasos sanguíneos, cerebro, tumores)
- preparación de suspensiones monocelulares para el establecimiento de sistemas de cultivo celular primario.[4] La colagenasa A se recomienda cuando el rendimiento, la viabilidad y la funcionalidad son importantes.[5]Preparación de células de muchos tipos de tejido, como hepatocitos, adipocitos, islotes pancreáticos, células epiteliales, células musculares, células endoteliales, etc.. Sin embargo, debe determinarse empíricamente la idoneidad de cada lote de la enzima para la ruptura de un tejido concreto.[6][7]
Biochem/physiol Actions
Actividad enzimática:
Actividad de la colagenasa: >0,15 U/mg (según Wünsch) (+25°C, 4-fenilazobenciloxicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg como sustrato)
Actividades enzimáticas contaminantes: tripsina, clostripaína y actividad proteolítica total
La colagenasa A tiene una proporción equilibrada de actividades enzimáticas.
Preparation Note
Inhibidores:
Inhibidores de la colagenasa: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoetanol
La colagenasa no es inhibida por el suero.
Inhibidores de la clostripaína: TLCK
Inhibidores de la tripsina: aprotinina, inhibidor de tripsina (clara de huevo, soja)
Concentración de trabajo: de 0,5 a 2,5 mg/ml
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25 °C
Roche recomienda reconstituir sólo la cantidad de liofilizado necesario para uso inmediato. La disolución reconstituida puede conservarse entre -15 y -25 °C durante un máximo de una semana. Evite la congelación y descongelación repetidas ya que la actividad disminuye después de la reconstitución.
Other Notes
Liofilizada, no estéril
A menudo, las actividades colagenasa se dan en unidades Mandl (1 μmol de leucina liberada del colágeno en 5 horas a +37 °C).
Por desgracia, no hay un factor de conversión uniforme entre las dos unidades de actividad, ya que la unidad Mandl depende en parte de la concentración de las proteasas contaminantes en la preparación de la colagenasa, una variable indefinible. Una preparación de colagenasa más pura daría de hecho una menor actividad específica en unidades Mandl que una preparación bruta. Las preparaciones de Clostridium dan normalmente factores de conversión de aproximadamente 1:1800 (por ejemplo, un lote concreto de colagenasa de Clostridium contenía aproximadamente 0,15 U Wünsch/mg y 250 U Mandl/mg).
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity >0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity) | specific activity ≥125 CDU/mg solid | specific activity >0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase) | specific activity ≥800 units/mg solid |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source - | biological source enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus) | biological source Clostridium histolyticum |
| Gene Information Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) life science and biopharma | application(s) - |
| concentration 1 mg/mL (0.1%, w/v) | concentration - | concentration 1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL) | concentration 1 mg/mL |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?