Saltar a
F5135
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
collagenase substrate, chromogenic
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
FALGPA, N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-L-leucyl-glycyl-L-prolyl-L-alanine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 219,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 858,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.530,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H32N4O7
Número CAS:
Peso molecular:
476.52
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala,
Quality Segment
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C23H32N4O7/c1-14(2)12-17(26-19(28)9-8-16-6-5-11-34-16)21(30)24-13-20(29)27-10-4-7-18(27)22(31)25-15(3)23(32)33/h5-6,8-9,11,14-15,17-18H,4,7,10,12-13H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)(H,26,28)(H,32,33)/b9-8+/t15-,17-,18-/m0/s1
InChI key
ZLFQNOJSYZSINX-PVJKAEHXSA-N
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
General description
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala or FALGPA is a synthetic substance which resemble the primary structure of collagen, and is hydrolyzed by all known collagenases.[1]
Substrate for collagenase.
Application
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala has been used for use in FALGPA assay performed using GBS (Group B Streptococci) USF704.[2]
Biochem/physiol Actions
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala or FALGPA is hydrolyzed by collagenases and the optimum pH for hydrolysis is 7.4.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G5779F7131S7388
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q02111
UniProt accession no.
P02751, P04937, P11276
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review