Documentos
SCR103
Sigma-Aldrich
Colagenasa de tipo I
The collagenase type I (from Clostridium histolyticum) is a crude collagenase preparation that can be used for the isolation of primary cells or for tissue dissociation by enzymatic means.
Sinónimos:
Collagenase Type I from Clostridium histolyticum, Tissue dissociation
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
shipped in
wet ice
General description
La colagenasa tipo I (de Clostridium histolyticum) es una preparación sin purificar de colagenasa que puede utilizarse para el aislamiento de células primarias o para la disociación de tejidos por medios enzimáticos. La preparación también puede contener caseinasa, clostripaína y actividades trípticas. Esta preparación se puede utilizar para disociar células en cultivo y se ha utilizado con éxito para pases de células madre embrionarias humanas cultivadas con el medio exento de componentes de origen animal HEScGROTM de Millipore.
Packaging
1 vial que contiene 250 mg ml de polvo liofilizado
Quality
Cada lote de colagenasa de tipo I se analiza mediante una modificación de Mandl (1964) y se determina el grado de descomposición del colágeno mediante el método colorimétrico de la ninhidrina de Moore y Stein (1948). A continuación, se analiza el pase satisfactorio de cada lote de las células madre embrionarias humanas cultivadas en el medio HEScGRO de Millipore para células hES. Las células se caracterizan por la expresión y la morfología correctas de los marcadores después de cinco pases.
Physical form
La colagenasa de tipo I se suministra en polvo dializado y liofilizado.
Storage and Stability
La colagenasa de tipo I debe almacenarse en su forma en polvo a una temperatura de 2-8ºC hasta que esté lista para su uso. Las disoluciones de colagenasa de tipo I se pueden distribuir en alícuotas y almacenar a -20ºC, pero no deben descongelarse y volverse a congelar repetidamente.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lu-Lu Li et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 581535-581535 (2021-01-26)
Pseudomonas aeruginosa (PA) is one of the most common Gram-negative bacteria causing hospital-acquired pulmonary infection, with high drug resistance and mortality. Therefore, it is urgent to introduce new non-antibiotic treatment strategies. Mesenchymal stem cells (MSCs), as important members of the
Yiya Yang et al.
International urology and nephrology, 53(6), 1247-1254 (2021-05-05)
High glucose (HG) induces the production of transforming growth factor (TGF)-β and reactive oxygen species, which further activates JAK/STAT signaling and promotes the synthesis of matrix proteins, contributes to the pathophysiological processes of diabetic nephropathy. This study aims to investigate
Nigel S Michki et al.
Cell reports, 35(4), 109039-109039 (2021-04-29)
The Drosophila type II neuroblast lineages present an attractive model to investigate the neurogenesis and differentiation process as they adapt to a process similar to that in the human outer subventricular zone. We perform targeted single-cell mRNA sequencing in third
Jinfei Fu et al.
American journal of cancer research, 10(12), 4234-4250 (2021-01-09)
Cytotoxic CD8+ T cell exhaustion is one of the mechanisms underlying the tumor immune escape. The paradigm-shifting immune checkpoint therapy can mitigate CD8+ T lymphocyte exhaustion, reinvigorate the anticancer immunity, and achieve durable tumor regression for some patients. Emerging evidence
Jun Zeng et al.
Respiratory research, 21(1), 328-328 (2020-12-23)
Thymosin β10 (TMSB10) has been reported to play a protumorigenic role in a majority of solid cancers. However, the existence of TMSB10 in immune microenvironment may contribute to the pathogenesis of lung adenocarcinoma has not been previously explored. TAMs-associated TMSB10
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.