Saltar a
C5138
Colagenasa from Clostridium histolyticum
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sinónimos:
Clostridiopeptidasa A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 81,90
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 264,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 775,00
1 g
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 1.300,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.810,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
US$ 81,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
suitability
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
La colagenasa de Clostridium histolyticum se ha utilizado:
  • en la preparación de la disolución de colagenasa para la digestión de tejidos tumorales
  • como suplemento en la disolución salina tamponada con fosfato para la digestión del tejido graso mesentérico extirpado
  • como suplemento en el medio Roswell Park Memorial Institute-1640 (RPMI-1640) para la digestión de segmentos de colon
  • para la digestión de tejidos endometriales
  • en la preparación de la enzima A y la enzima B para la digestión de los testículos desencapsulados
La colagenasa se ha utilizado en la preparación de tejido arterial para el estudio de los productos finales de glucosilación avanzada (AGE). La enzima se ha utilizado también junto con otras proteasas para la desagregación de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro humano, epitelio pulmonar y muchos otros tejidos. También es eficaz en los estudios de perfusión del hígado y el riñón, de digestión del páncreas y de aislamiento de hepatocitos no parenquimatosos. Se ha probado la idoneidad de esta enzima para la liberación de hepatocitos, a una concentración aproximada de 1 mg/ml, en un volumen total de 100 ml para cada hígado de rata.
Adecuada para utilizar en la preparación de suspensiones monocelulares para secuenciación.
Biochem/physiol Actions
Clostridium histolyticum produce dos clases de colagenasas. Las colagenasas clostridiales son más eficientes que las de mamíferos. Rompe en múltiples sitios de rotura dentro de la triple hélice del colágeno. Las colagenasas clostridiales participan en la invasión bacteriana en la gangrena gaseosa.
La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio por mol de enzima. Es inhibida por el ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter) - N, N, N′,N′-tetraacético, el beta-mercaptoetanol, el glutatión, el ácido tioglicólico y la 8-hidroxiquinolina.
La liberación eficaz de las células desde los tejidos requiere la acción de las enzimas colagenasas y de la proteasa neutra. La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio (Ca2+) por mol de enzima. Se piensa que el cultivo filtrado contiene como mínimo 7 proteasas diferentes cuyos pesos moleculares oscilan entre 68 y 130 kDa. El pH óptimo se encuentra entre 6,3 y 8,8. La enzima se utiliza normalmente para digerir los componentes conectivos de las muestras de tejido para liberar las células individuales. El tratamiento con colagenasa puede hacer que mueran algunas células. Normalmente se utilizan concentraciones que van de 0,1 a 5 mg/ml para la digestión. La duración de la reacción varía de 15 minutos a varias horas y produce disociación celular satisfactoria sin causar demasiada muerte celular. Se prefiere disolución tampón de Krebs Ringer con calcio y BSA y se requiere Zn2+ para que haya actividad.
Preparation Note
Las disoluciones se preparan normalmente a 1-2 mg/ml en tampón TESCA (que contiene TES 50 mM, cloruro de calcio 0,36 mM a pH 7,4 y 37°C.)
Este producto contiene también clostripaína, proteasa neutra y actividades trípticas.
Other Notes
Una unidad de digestión de colágeno (CDU) libera péptidos del colágeno del tendón de Aquiles bovino que equivalen en la reacción de color de la ninhidrina a 1,0 μmoles de leucina en 5 horas a pH 7,4 y 37 °C en presencia de iones calcio. Una unidad de hidrólisis FALGPA hidroliza 1,0 μmoles de furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala por minuto a 25°C. Una unidad de proteasa neutra hidroliza la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmoles de tirosina por 5 horas a pH 7,5 y 37°C. Una unidad de clostripaína hidroliza 1,0 μmoles de BAEE por minuto a pH 7,6 y 25°C en presencia de DTT.
Disclaimer
Tal como se suministra, este producto es estable durante 6 años a -20°C. No hay pérdida de actividad FALGPA ni actividad proteasa en 30 días a 37°C, 50°C y -20°C. Las disoluciones de colagenasa cruda son estables si se congelan rápidamente en alícuotas (a 10 mg/ml) y se conservan congeladas a -20°C. Otros ciclos de congelación-descongelación dañarán la disolución. El producto retiene el 100 % de su actividad durante 7 horas si se conserva en hielo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C1889C6885C7657
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
suitability
-
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Would HBBS buffer be fine for dissolving the collagenase?
    1 answer
    1. See the link below for preparation information provided in the product information sheet. Note that this product is tested for use in rat hepatocyte isolation. In general, HBBS should not be a problem, however, the product has not been tested in this buffer. Similar collagenase products, such as C9891, suggest preparing in Krebs-Ringer Bicarbonate Buffer w/calcium for tissue digestion:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/380/876/c5138pis.pdf.
      Helpful?
  2. Could I have the detailed enzymatic assay for collagenase from Clostridium histolyticum using FALGPA as the substrate?
    1 answer
    1. It may be helpful to view this protocol located under the "Protocols and Articles" section of the product detail page: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-collagenase-using-n-3-2furylacryloyl-leu-gly-pro-ala