Saltar a
C0130
Colagenasa from Clostridium histolyticum
for general use, Type I, ≥125 CDU/mg solid
Collagenase from Clostridium histolyticum
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Clostridiopeptidasa A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 243,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 481,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 645,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.860,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid
mol wt
68,000 to 125,000
optimum pH
6.3-8.8
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL at 37 °C
storage temp.
2-8°C
General description
La colagenasa es una proteasa que rompe la triple hélice proteica denominada colágeno. Hay tres tipos de colagenasas en los tejidos, que pertenecen a la familia de las metaloproteinasas de la matriz extracelular (MMP).[1] La colagenasa obtenida de Clostridium histolyticum tiene una actividad muy fuerte, ya que digiere el colágeno desde ambos extremos a temperaturas de tan sólo 4-10°C.[2] Las mezclas de colagenasa cruda contienen dos tipos principales de enzima , colagenasa y clostripaína.[3]
Application
La colagenasa de Clostridium histolyticum se utiliza mucho en los estudios biológicos, donde se utiliza para preparar suspensiones de células aisladas.[3] Este producto es adecuado para la desagregación de los tumores humanos, el riñón de ratón, cerebro fetal y adulto humano, el pulmón y muchos otros tejidos epiteliales. También se ha demostrado su eficacia en los estudios de perfusión del hígado y el riñón, de digestión del páncreas, de aislamiento de las células hepáticas no parenquimatosas de rata y en la preparación de hepatocitos. La colagenasa se ha utilizado también para la preparación de tejido arterial para el estudio de los productos finales de glucosilación avanzada. Se ha estudiado esta enzima para la liberación de hepatocitos a una concentración aproximada de 1 mg/ml. Concentraciones para el intervalo de digestión entre 0,1 y 5,0 mg/ml.
Biochem/physiol Actions
La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio por mol de enzima. Es inhibida por el ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter) - N, N, N′,N′-tetraacético, el beta-mercaptoetanol, el glutatión, el ácido tioglicólico y la 8-hidroxiquinolina.
La colagenasa es una mezcla de enzimas secretadas por C. histolyticum y los diferentes productos se diferencian por las proporciones relativas de los 10-18 componentes que se encuentran en las enzimas secretadas. Los principales componentes son dos colagenasas, la clostripaína y una proteasa neutra. La acción sinérgica de esas enzimas degrada el colágeno y otro material intracelular. La acción de las dos colagenasas y la proteasa neutra es necesaria para la separación efectiva de las células del tejido. Los sustratos naturales para la colagenasa son varios tipos de colágeno.
Preparation Note
Este producto es un equivalente a la primera fracción de sulfato de amonio al 40% de Mandl, I., et al., J. Clin. Invest., 32, 1323 (1953). Las disoluciones se preparan normalmente a 1-2 mg/ml en tampón TESCA (que contiene TES 50 mM, cloruro de calcio 0,36 mM a pH 7,4 y 37°C.)
Other Notes
Una unidad de digestión de colágeno (CDU) libera péptidos del colágeno del tendón de Aquiles bovino que equivalen en la reacción de color de la ninhidrina a 1,0 μmoles de leucina en 5 horas a pH 7,4 y 37 °C en presencia de iones calcio. Una unidad de hidrólisis FALGPA hidroliza 1,0 μmoles de furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala por minuto a 25°C. Una unidad de proteasa neutra hidroliza la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmoles de tirosina por 5 horas a pH 7,5 y 37°C. Una unidad de clostripaína hidroliza 1,0 μmoles de BAEE por minuto a pH 7,6 y 25°C en presencia de DTT.
Disclaimer
Tal como se entrega, este producto es estable durante un año a 2-8°C. No hay pérdida de actividad FALGPA ni proteasa en 30 días a 37°C, 50°C y -20°C. Las disoluciones de colagenasa cruda son estables si se congelan rápidamente en alícuotas (a 10 mg/ml) y se mantienen congeladas a -20°C. Otros ciclos de congelación y descongelación dañarán la disolución. El producto retiene el 100 % de su actividad durante 7 horas si se conserva en hielo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C1889C0255C9697
specific activity
≥125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥800 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution)
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL at 37 °C
solubility
-
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
-
optimum pH
6.3-8.8
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
mol wt
68,000 to 125,000
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I check the activity of product C0103?
    1 answer
    1. The minimum activity of this product is 125 units per milligram. The specific method used to determine the activity of this material is considered proprietary. However, a geneeral activity protocol is available at the following link:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-collagenase-using-n-3-2furylacryloyl-leu-gly-pro-ala?srsltid=AfmBOoq8fzW3O4ksOh8nr0Xe0DToP1T4FK6HnZuy5XtgfWRllrpdEHKV
      Please see the following link to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c0130#product-documentation
      Helpful?
  2. Can collagenase be added to dissolve natural collagen fibers in dissolvable sutures like catgut? Also, is item C0130 suitable for this purpose?
    1 answer
    1. Upon verification, there is currently no collagenase product tested with catgut suture as a substrate. However, literature suggests that digestion of dissolvable sutures (collagen or catgut) is achievable using collagenase. Additionally, one might consider adding pepsin for the hydrolysis of catgut, as suggested by a publication where pepsin (pH 1.6) was used alongside collagenase (pH 7.4) to replicate an in vivo environment in an in vitro hydrolysis setting.
      Reference: Biomaterials. 1992;13(7):448-54. doi: 10.1016/0142-9612(92)90165-k. Title: Degradation of collagen suture in vitro and in vivo PMID: 1633219
      Helpful?
  3. Is Product C0130, Collagenase, sterile?
    1 answer
    1. This product does not consist of a sterile preparation of Collagenase. Upon reconstitution, solutions should be sterile filtered through a 0.22 micron filter.
      Helpful?
  4. How should Product C0130, Collagenase, be prepared for use in tissue digestions?
    1 answer
    1. For use in tissue culture applications, Collagenase can be solubilized in calcium-free solutions such as Hanks Balanced Salts (H2387) or Earl's' Balanced Salt Solution (E6267).
      Helpful?
  5. What is the activity of the lot number of Product C0130, Collagenase, which I have?
    1 answer
    1. The activity and specific activity for each lot number can be obtained from the certificate of analysis.
      Helpful?
  6. How should I prepare a stock solution of Product C0130, Collagenase?
    1 answer
    1. Stock solutions of crude Collagenase may be prepared at 10 mg/ml of Collagenase in TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM calcium chloride, pH 7.4 at 37°C) and are stable if frozen quickly in aliquots and kept frozen at -20°C. Freeze-thaw cycles will damage the enzyme.
      Helpful?
  7. What type of Collagenases are present in Product C0130, Collagenase,?
    1 answer
    1. This Collagenase is obtained from the culture filtrate of Clostridium histolyticum. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68 - 130 kDa. It does not contain any Matrix Metalloprotease.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Glasgow, UK
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Clostridium histolyticum
    Good product. Usefull for cell isolation from heart.
    Helpful?