Merck
C8857
Sigma-Aldrich
Citocromo c from equine heart
vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Sinónimos:
Citocromo c from horse heart
Seleccione un Tamaño
5 X 1 VIAL
US$ 400,00
US$ 400,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 1 VIAL
US$ 400,00
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.24
US$ 400,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
product line
ProteoMass
Quality Level
form
solid
mol wt
(M+H+) 12,361.96 Da by calculation
packaging
vial of 10 nmol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Application
Se caracterizaron los sitios específicos y el grado de oxidación en el citocromo c caballo tratado con H2O2 y UV. Se sugirió que el estado de estos sitios podría utilizarse como biomarcador del entorno oxidativo de una célula.
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Biochem/physiol Actions
El citocromo c se conoce fundamentalmente como una proteína mitocondrial transportadora de electrones. La transición del citocromo c entre los estados ferroso y férrico dentro de la célula la convierte en un eficiente transportador biológico de electrones y desempeña un papel vital en las oxidaciones celulares tanto en plantas como en animales. Se considera generalmente como un catalizador universal de la respiración, formando un puente de electrones esencial entre los sustratos respirables y el oxígeno
Other Notes
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gabriel Ichim et al.
Molecular cell, 51(5), 632-646 (2013-09-17)
The neurotrophin receptor TrkC was recently identified as a dependence receptor, and, as such, it triggers apoptosis in the absence of its ligand, NT-3. The molecular mechanism for apoptotic engagement involves the double cleavage of the receptor's intracellular domain, leading
Margareta R A Blomberg et al.
Biochimica et biophysica acta, 1827(7), 826-833 (2013-04-27)
The membrane-bound enzyme cNOR (cytochrome c dependent nitric oxide reductase) catalyzes the reduction of NO in a non-electrogenic process. This is in contrast to the reduction of O2 in cytochrome c oxidase (CcO), the other member of the heme-copper oxidase
Chris L Bergstrom et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(16), 6269-6274 (2013-04-12)
The release of cytochrome c from mitochondria is a key signaling mechanism in apoptosis. Although extramitochondrial proteins are thought to initiate this release, the exact mechanisms remain unclear. Cytochrome c (cyt c) binds to and penetrates lipid structures containing the
Chung Yeng Looi et al.
BMC complementary and alternative medicine, 13, 166-166 (2013-07-11)
Centratherum anthelminticum (L.) Kuntze (scientific synonyms: Vernonia anthelmintica; black cumin) is one of the ingredients of an Ayurvedic preparation, called "Kayakalp", commonly applied to treat skin disorders in India and Southeast Asia. Despite its well known anti-inflammatory property on skin
Lianet Monzote et al.
Experimental parasitology, 136, 20-26 (2013-11-05)
Chenopodium ambrosioides is an aromatic herb used by native people to treat parasitic diseases. The aim of this work is to compare the in vitro anti-leishmanial activity of the essential oil (EO) from C. ambrosioides and its major components (ascaridole
Artículos
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
Contenido relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.