34869
Dimetilsulfóxido
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
transmittance
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
application(s)
food and beverages
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Caution
Other Notes
Tabla de miscibilidad/inmiscibilidad del dimetilsulfóxido
- El artículo de referencia 34869-4X2.5L va a ser descatalogado. Pida la botella 34869-2.5L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
- El artículo de referencia 34869-6X1L va a ser descatalogado. Pida la botella 34869-1L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup