Merck
A9096
Sigma-Aldrich
ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Seleccione un Tamaño
5 X 1 VIAL
US$ 864,00
US$ 864,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 1 VIAL
US$ 864,00
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 864,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mol peso
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Nivel de calidad
envase
vial of 10 nmol
Aplicación
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Información legal
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)