251917
Ácido sulfanílico
ACS reagent, 99%
Sinónimos:
Ácido 4-aminobencenosulfónico, Ácido anilina-4-sulfónico
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
form
powder
ign. residue
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?