Merck
DN25
Sigma-Aldrich
Desoxirribonucleasa I from bovine pancreas
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein
Sinónimos:
Desoxirribonucleasa, ADNasa I, Desoxirribonucleato 5′-oligonucleótido-hidrolasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
bovine pancreas
Quality Level
form
lyophilized powder
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
mol wt
~31 kDa
composition
Protein, ≥85%
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, hazy
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
RNase ≤0.02%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La ADNasa I, o desoxirribonucleasa I, es una endonucleasa aislada del páncreas bovino.
  • Nuestra ADNasa I digiere ADN bicatenario y monocatenario en oligonucleótidos y mononucleótidos.
  • La ADNasa pancreática bovina existe como cuatro isoenzimas, con puntos isoeléctricos para A, B, C y D: 5,22, 4,96, 5,06 y 4,78.3. La forma predominante es la A, con cantidades menores de B y C, y sólo una cantidad mínima de D.
  • La estructura de la ADNasa I se parece a la estructura de la exonucleasa III Incluye dos láminas ß centrales. Cada lámina β está compuesta por seis cadenas-β. Este complejo de láminas β está rodeado por un extenso lazo y regiones α-helicoidales. Esta enzima comparte semejanza estructural con la exonucleasa III.[1]
Application
  • Reduce la viscosidad proporcionando mejores rendimientos mediante la eliminación del ADN en el aislamiento de células primarias:
  • Incorporando bases marcadas en el ADN: Muesca de ADN
  • Marcaje radiactivo
  • Aplicaciones de bioprocesamiento: Extracción del ADN
  • Eliminar el ADN genómico de las preparaciones de ARN antes de una RT-PCR
  • Transcripción in vitro
  • Desplazamiento de muescas
  • Huella de ADNasa
  • Regulación de la polimerización de la actina en las células, y apoptosis celular
  • Entrecruzamiento UV de proteínas con ácidos nucleicos
  • La ADNasa desempeña un papel en la regulación de la polimerización de la actina en las células y participa en el proceso de la apoptosis [1]
Utilizado para eliminación del ADN de las muestras proteicas.
Biochem/physiol Actions
La ADNasa I es una endonucleasa que actúa sobre los enlaces fosfodiéster adyacentes a pirimidinas para producir polinucleótidos con 5′-fosfatos terminales. En presencia de Mg2+, la ADNasa I escinde cada hebra de ADN independientemente y los sitios de rotura son aleatorios. Las dos hebras de ADN se rompen aproximadamente en el mismo sitio en presencia de Mn2+. Cationes divalentes como Mn2+, Ca2+, Co2+ y Zn2+ son activadores de la enzima. Una concentración de Ca2+ 5 mM estabiliza la enzima contra la digestión proteolítica. Se observó que el pH óptimo se encontraba entre 7 y 8. La ADNasa I de páncreas bovino consta de cuatro componentes distinguibles mediante cromatografía, el A, el B, el C y el D, en proporciones molares de 4:1:1. Sólo se encuentran cantidades menores del componente D. Se sabe que el 2-mercaptoetanol, los quelantes, el dodecilsulfatosódico (SDS) y la actina inhiben la actividad de la enzima.
Features and Benefits
Nuestra desoxirribonucleasa ADNasa I es esencialmente un producto exento de ARNasa, que admite la aplicación del producto.
Unit Definition
Una unidad Kunitz producirá un cambio en A260 de 0,001 por minuto por ml a pH 5,0 y 25 °C, utilizando como sustrato ADN de tipo I o III.
Physical form
Preparación en bruto, contiene cloruro de calcio
Preparation Note
Una disolución de 10 mg/ml de ADNasa I en NaCl 0,15 M pierde un <10% de su actividad cuando se almacena durante una semana en alícuotas a −20 °C. Las mismas disoluciones conservadas en alícuotas a 2-8 °C pueden perder aproximadamente un 20 % de actividad. Permanece activa durante un máximo de cinco horas a 60 °C a un pH comprendido entre 5 y 7, y pierde actividad en <10 minutos a 68 °C. Pierde actividad a un ritmo de un 6%/hora en tampón acetato (pH 5,0) y tampón tris (pH 7,2) a una concentración de 1 mg/ml.
Analysis Note
Proteína determinada mediante Biuret
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enzymes of Molecular Biology
Weir, A.F.
Methods in Molecular Biology, 16(2), 2-16 null
Purification of rat spermatogenic cells and preliminary biochemical analysis of these cells.
M L Meistrich et al.
Biology of reproduction, 25(5), 1065-1077 (1981-12-01)
G A Scarborough
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 73(5), 1485-1488 (1976-05-01)
Biochemicalical evidence is presented which demonstrates that the Neurospora crassa plasma membrane ATPase (ATP phosphohydrolase, EC 3.6.1.3) is an electrogenic pump. The electrical potential across the Neurospora plasma membrane, as monitored by [14C]SCN- uptake by isolated Neurospora plasma membrane vesicles
Comparison of the multiple forms of bovine pancreatic deoxyribonuclease.
J Salnikow et al.
The Journal of biological chemistry, 245(21), 5685-5690 (1970-11-10)
Murali Muniraju et al.
Journal of virology, 93(16) (2019-05-31)
Kaposi sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is an emerging pathogen and is the causative infectious agent of Kaposi sarcoma and two malignancies of B cell origin. To date, there is no licensed KSHV vaccine. Development of an effective vaccine against KSHV continues
Protocolos
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.