Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 478,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.990,00 |
Acerca de este artículo
US$ 478,00
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa (Protease), enzyme from Clostridium histolyticum (collagenase)
description
high Dispase concentration
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (05401054001 [2 x 5 mg]), pkg of 100 mg (05401089001 [2 x 50 mg])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
35-37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
optimum pH
7.4
solubility
water: soluble
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Endotoxin 3 EU/mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La tecnología de enzima Liberase comprende métodos para purificar las isoformas de colagenasa clostridial a una alta actividad específica y para mezclarlas junto con proteasas neutras de gran actividad específica en proporciones óptimas para la disociación efectiva de tejidos primarios y células cultivadas. Liberase DH calidad experimental contiene colagenasa I y colagenasa II muy purificadas. Estas dos isoformas de la colagenasa están mezcladas en un proporción precisa entre ellas y con una concentración elevada de Dispase®, una proteasa neutra no clostridial.
Las enzimas Liberase están diseñadas para aumentar la calidad y reproducibilidad de la disociación tisular y para mejorar la viabilidad y la funcionalidad de las células aisladas. Las mezclas enzimáticas purificadas de Liberase sustituyen a la colagenasa tradicional, que es un subproducto de la fermentación cruda y variable de Clostridium histolyticum.
Application
Se ha utilizado para la digestión de fragmentos de tumor metastásico.[1] Se ha utilizado para el desprendimiento enzimático de colonias de células madre embrionarias humanas.[2]
Features and Benefits
- Maximice la viabilidad y el rendimiento de las células aisladas
- Cuente con una actividad específica superior de la mezcla enzimática
- Obtenga una mayor reproducibilidad experimental
Preparation Note
Concentración de trabajo: Concentración de trabajo de la enzima de calidad para investigación Liberase
Las enzimas Liberase tienen actividades específicas significativamente superiores a las colagenasas tradicionales. Esto significa que la concentración de trabajo de las enzimas purificadas de calidad para investigación Liberase, expresada en mg/ml, será inferior a la de la colagenasa tradicional.
Cuando la aplicación se encuentre en la lista de aplicaciones de Roche en www.collagenase.com, utilice la concentración de Liberase calidad experimental recomendada para esa aplicación.
Cuando la aplicación no aparezca en esa lista, utilice primero Liberase TM calidad experimental a una concentración de 0,08-0,28 unidades Wünsch/ml.
El objetivo es determinar la mejor concentración de partida de las mezclas enzimáticas Liberase calidad experimental. Éste es un punto de partida, y la concentración final puede variar debido a diferencias en el procedimiento y a diferencias entre lotes de la colagenasa tradicional.
Concentración de trabajo de la colagenasa
Multiplique su concentración de trabajo de colagenasa anterior (mg/ml) por su actividad específica (unidades Wünsch/mg, [como se ha determinado antes]), para obtener las unidades Wünsch/ml. Para determinar cuánta mezcla enzimática Liberase de calidad experimental utilizar, multiplique primero su concentración de trabajo de la colagenasa (en unidades Wünsch/ml) por el volumen total de su disolución enzimática de trabajo para obtener la actividad colagenasa total necesaria (unidades Wünsch). Divida la actividad colagenasa total requerida por la concentración de reserva de Liberase calidad experimental («Reconstitución y almacenamiento»). Esto indica cuántos mililitros de la disolución madre de la mezcla enzimática Liberase calidad experimental utilizar en su disolución enzimática de trabajo.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Conserve la disolución de reserva no utilizada en alícuotas de un solo uso entre -15 y -25 °C. Si desea más información sobre la estabilidad del producto, visite la página Web de Roche Liberase Enzyme en www.collagenase.com.
Nota: Evite la congelación y descongelación repetidas.
Reconstituya el vial entero. No pese alícuotas individuales del liofilizado. La introducción de humedad en el vial provoca una caída de la actividad enzimática.
Coloque el vial en hielo para rehidratar la enzima liofilizada.
Agite suavemente el vial a una temperatura entre 2 y 8 °C hasta que la enzima esté completamente disuelta (máx. 30 minutos).
Dependiendo del tipo de tampón de disociación tisular utilizado para disolver las mezclas de enzimas purificadas Liberase de calidad experimental, es posible observar ligeras precipitaciones que se disuelven fácilmente en la disolución de trabajo diluida, y no influyen en la actividad enzimática.
Retire una alícuota de la disolución de reserva para preparar la disolución de trabajo.
Volumen de reconstitución
2 ml (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg)
10 ml (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Wünsch colagenasa (unidades/ml)
13 (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg), 26 (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Concentración total de colagenasa [mg/ml]
2,5 (1 vial con tamaño de envase 5 mg - 10 mg), 5,0 (1 vial con tamaño de envase 50 mg - 100 mg)
Other Notes
- Este producto está indicado solo para investigación en ciencias de la vida y uso in vitro. Estos productos no deben utilizarse para aplicaciones diagnósticas ni clínicas, como el trasplante de islotes humanos.
- Todos los productos Liberase y Liberase Blendzyme de primera generación (Liberase HI, CI, RI, PI, Liberase Blendzyme 1, 2, 3, 4) han sido reemplazados por las mezclas enzimáticas de segunda generación Liberase grado experimental y Liberase grado GMP. Para instrucciones relativas a la transición desde las enzimas Liberase antes utilizadas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source enzyme from Bacillus polymyxa (Protease), enzyme from Clostridium histolyticum (collagenase) | biological source Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase) | biological source - | biological source Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase) |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable | technique(s) tissue processing: suitable |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) life science and biopharma | application(s) - |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| optimum pH 7.4 | optimum pH 7.4 | optimum pH 7.4 | optimum pH 7.4 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?