Merck
11284932001
Roche
DNasa I
from bovine pancreas
Sinónimos:
ADNasa
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
UNSPSC Code:
12352204
biological source
bovine pancreas
Quality Level
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
La ADNasa I es una endonucleasa específica de doble cadena que degrada el ADN. La desoxirribonucleasa pancreática bovina I (ADNasa I) es una nucleasa que interacciona con el surco menor del ADN y que muestra relativamente poca especificidad. Esta proteína está compuesta por dos láminas β centrales, cada una de ellas compuesta de seis cadenas β. Esta estructura está rodeada por un extenso lazo y regiones α-helicoidales. Esta enzima comparte semejanza estructural con la exonucleasa III. La ADNasa I es una de las endonucleasas procedente de mamífero mejor caracterizadas.
Application
La ADNasa I se ha utilizado junto con las colagenasas para la disociación de tejidos.
Biochem/physiol Actions
Durante la disociación de los tejidos, parte de las células son lisadas, lo que provoca la liberación del ADN. El ADN monomolecular puede causar agrupamiento de las células. La adición de ADNasa I al tampón de disociación induce la degradación de este ADN extracelular, lo que evita la pérdida de células causada por la indeseada aglutinación.
Features and Benefits
  • Liofilizada
  • Filtrada a través de una membrana de 0,2 μm de tamaño de poro antes de la liofilización
  • Glucoproteína y endonucleasa bicatenaria específica
Unit Definition
Una unidad es la actividad enzimática que produce un aumento en la absorbancia de 0,001 por minuto en las condiciones de análisis.
Preparation Note
Activador: Iones metálicos bivalentes (Ca2+, Mg2+)
Concentración de trabajo: de 0,01 a 1 mg/ml
Nota: La concentración de trabajo debe determinarse individualmente para cada tipo de célula. Para una actividad óptima la enzima necesita Mg2+ 5 mM.
Reconstitution
Reconstituya el liofilizado en agua estéril doblemente destilada (10 mg/ml); diluya luego con PBS (disolución salina tamponada con fosfato), HBSS (disolución salina equilibrada de Hank) o medio.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Karoline Möller et al.
Experimental & translational stroke medicine, 4(1), 20-20 (2012-10-04)
The pathophysiology of sterile inflammation following focal ischemic stroke is complex and not fully understood, but there is growing evidence that it offers several therapeutic options beyond the hitherto existing treatment strategies. The identification and quantification of infiltrating inflammatory cells
Burkhard Steuernagel et al.
Plant physiology, 183(2), 468-482 (2020-03-19)
Disease resistance genes encoding nucleotide-binding and leucine-rich repeat (NLR) intracellular immune receptor proteins detect pathogens by the presence of pathogen effectors. Plant genomes typically contain hundreds of NLR-encoding genes. The availability of the hexaploid wheat (Triticum aestivum) cultivar Chinese Spring
Yutaka Takeuchi et al.
Biology of reproduction, 81(6), 1055-1063 (2009-07-17)
In a recently established system for intraperitoneal spermatogonial cell transplantation in salmonids, donor type A spermatogonia (type A SG) were microinjected into the peritoneal cavity of newly hatched larvae. Compared with salmonids, the larvae of marine teleosts are small and
Gareth B Kitchen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(3), 1543-1551 (2020-01-05)
The circadian clock regulates many aspects of immunity. Bacterial infections are affected by time of day, but the mechanisms involved remain undefined. Here we show that loss of the core clock protein BMAL1 in macrophages confers protection against pneumococcal pneumonia.
Hao-Cheng Zheng et al.
Journal of asthma and allergy, 13, 509-520 (2020-10-30)
In China, lamb and fish are well-known triggers for an asthma attack. Our investigation aims at assessing whether the long-term intake of lamb meat or Basa fish would aggravate pulmonary inflammation as well as exploring changes in the intestinal microbiota