Merck
COLLB-RO
Roche
Colagenasa B
from Clostridium histolyticum
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 74,00
500 MG
US$ 348,00
2.5 G
US$ 1.160,00
US$ 74,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 74,00
500 MG
US$ 348,00
2.5 G
US$ 1.160,00
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
Código UNSPSC:
12352204
US$ 74,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
Clostridium histolyticum
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
lyophilized
envase
pkg of 100 mg (11088807001)
pkg of 2.5 g (11088831001)
pkg of 500 mg (11088815001)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
0.5-2.5 mg/mL
pH óptimo
6.0-8.0
aplicaciones
sample preparation
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La colagenasa B se prepara a partir de cultivos de Clostridium histolyticum mediante filtración, precipitación en sulfato de amonio, diálisis y liofilización. La colagenasa de Clostridium histolyticum es una enzima colagenolítica. Interactúa con sustancias parecidas al colágeno y es responsable de la degradación del colágeno en péptidos pequeños.[1] Se utiliza ampliamente para la desagregación de muchos tipos de tejidos (por ejemplo, pulmón, corazón, músculo, hueso, tejido adiposo, hígado, riñón, cartílago, glándula mamaria, placenta, vasos sanguíneos, cerebro, tumores) y para la preparación de suspensiones monocelulares para el establecimiento de sistemas de cultivo celular primario. Se recomienda la colagenasa B cuando el rendimiento, la viabilidad son importantes.
Especificidad
La colagenasa degrada el colágeno nativo. La clostripaína, las enzimas tripsinoides y las proteasas neutras degradan también otras proteínas.
Aplicación
La colagenasa de Clostridium de Roche se ha utilizado para preparar células de muchos tipos de tejido, como hepatocitos, adipocitos, islotes pancreáticos, células epiteliales, células musculares, células endoteliales, etc.. Sin embargo, debe determinarse empíricamente la idoneidad de cada lote de la enzima para la ruptura de un tejido concreto.
La colagenasa B se ha utilizado para la preparación de células procedentes de aortas de ratón y de tejido de cáncer colorrectal.[2][3]
Especificaciones
Actividad enzimática:
Actividad de la colagenasa: >0,15 U/mg (según Wünsch) (+25°C, 4-fenilazobenciloxicarbonil-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg como sustrato)
Actividades enzimáticas contaminantes: tripsina, clostripaína y actividad proteolítica total
La colagenasa B tiene una actividad colagenasa de normal a elevada y una actividad clostripaína superior a la media (normalmente >10 unidades/mg).
Inhibidores:
Inhibidores de la colagenasa: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercaptoetanol
El suero no inhibe la colagenasa.
Inhibidores de la clostripaína: TLCK
Inhibidores de la tripsina: aprotinina, inhibidor de tripsina (clara de huevo, soja)
Definición de unidad
La colagenasa de Roche se valora en unidades Wünsch (1 μmol de producto formado por minuto a +25 °C con sustrato Wünsch).
A menudo, las actividades colagenasa se dan en unidades Mandl (1 μl de leucina liberada del colágeno en 5 horas a +37 °C).
Por desgracia, no hay un factor de conversión uniforme entre las dos unidades de actividad, ya que la unidad Mandl depende en parte de la concentración de las proteasas contaminantes en la preparación de colagenasa, una variable indefinible. Una preparación de colagenasa más pura daría de hecho una menor actividad específica en unidades Mandl que una preparación bruta. Las preparaciones de Clostridium dan normalmente factores de conversión de aproximadamente 1:1800 (por ejemplo, un lote concreto de colagenasa de Clostridium contenía aproximadamente 0,15 U Wünsch/mg y 250 U Mandl/mg).
Nota de preparación
Activador: Ca2+
Concentración de trabajo: de 0,5 a 2,5 mg/ml
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): entre -15 y -25 °C
Roche recomienda reconstituir sólo la cantidad de liofilizado necesario para uso inmediato. La disolución reconstituida puede conservarse entre -15 y -25 °C durante un máximo de una semana. Evite la congelación y descongelación repetidas ya que la actividad disminuye después de la reconstitución.
Reconstitución
Reconstitución en cualquier disolución salina equilibrada (por ejemplo, HBSS)
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bo Jin et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 85(8), 992-1002 (2005-06-21)
The regression of cirrhosis is associated with increased intrahepatic collagenolytic enzyme activity. We investigated whether collagenase supplementation via portal vein infusion can retard cirrhosis development and/or reverse cirrhosis. In all, 35 rabbits were initially assigned to study. However, because of
Hongming Miao et al.
Nature communications, 7, 11716-11716 (2016-05-18)
Metabolic reprogramming in stromal cells plays an essential role in regulating tumour growth. The metabolic activities of tumour-associated macrophages (TAMs) in colorectal cancer (CRC) are incompletely characterized. Here, we identify TAM-derived factors and their roles in the development of CRC.
Wuzhou Wan et al.
Cardiovascular research, 97(3), 580-588 (2012-11-28)
Recent evidence suggests that both Ccr7 and its ligands, Ccl19 and Ccl21, are present in mouse and human atherosclerotic plaques; however, the role of Ccr7 in atherogenesis is still controversial. Here, we addressed this question by using the classic apolipoprotein
Artículos
Enzyme Explorer Key Resource: Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Contenido relacionado
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.