Documentos
EZFITMIC01
Millipore
Sistema de filtración EZ-Fit®
1-place, For Microfil® funnel and membranes
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El sistema de filtración EZ-Fit® ayuda a optimizar el flujo de trabajo y a controlar los riesgos de contaminación. Todos los componentes del sistema pueden desmontarse para una fácil limpieza y esterilización en autoclave, lo que evita la formación de biopelícula. El diseño de la válvula de 2 vías evita que el usuario toque por accidente el cabezal de filtración al abrir o cerrar la válvula. Un diseño de baja altura aumenta la comodidad cuando se utiliza en las campanas de flujo laminar. El nuevo diseño del cabezal Microfil® mejora la facilidad de uso, reduce el mantenimiento y limita el riesgo de contaminación. Un reborde continuo permite la transferencia fácil y segura de la membrana con pinzas, al reducir el riesgo de tocar el área de filtración de la membrana. El soporte de filtración porosa puede quitarse simplemente apretando hacia abajo en cualquier lugar alrededor del borde.
Application
El sistema de filtración EZ-Fit® se utiliza para filtraciones generales de laboratorio y permite la filtración de una muestra problema. La rampa de filtración es adecuada para su utilización con las unidades de filtración Microfil®.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configured for
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.