STREAMTUB
Tubos de silicona
Autoclavable tubing for EZ-Stream® Pump
About This Item
Productos recomendados
material
silicon tube
packaging
pkg of 1 unit
L
5 m
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with Membrane filtration system
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El tubo de silicona está diseñado para ser utilizado con todos los sistemas de filtración como tubo de drenaje externo. El tubo se utiliza para conectar la bomba EZ-Stream® al colector o al equipo de filtración, y el tubo de descarga se coloca para drenar. El tubo, de 5 m de longitud y con un diámetro interno de 9,5 mm, es esterilizable en autoclave.
Application
El tubo de silicona está diseñado para utilizarse con todos los sistemas de filtración por membrana como tubo de drenaje externo para el análisis microbiano general de cerveza, agua embotellada, sidra, refrescos, bebidas isotónicas, vino, productos lácteos y medio ambiente.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
configured for