Documentos clave
EZFITGASK3
Millipore
Kit de juntas tóricas de la rampa EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
EPDM rubber
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
envase
pkg of 3 pieces
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El kit de juntas tóricas es un accesorio añadido para usar con el sistema de filtración EZ-Fit®. La rampa de filtración al vacío EZ-Fit® es un sistema de vanguardia para la filtración de muestras. Las rampas de filtración optimizan el flujo de trabajo, controlan los riesgos de contaminación y evitan resultados falsos positivos durante las pruebas de contaminación. Con el sistema EZ-Fit®, puede evitarse la formación de biopelícula porque pueden desmontarse todos los componentes para una fácil limpieza y esterilización en autoclave. Las juntas tóricas ayudan a sellar herméticamente el embudo al sistema de filtración, ayudando así al funcionamiento sin fugas y a la recuperación uniforme de los microorganismos.
Aplicación
El kit de juntas tóricas es un accesorio adicional para utilizar con el sistema EZ-Fit® que contribuye a sellar el embudo al distribuidor, ayudando así al funcionamiento sin fugas y a la recuperación uniforme de microorganismos de la cerveza, el agua embotellada y los productos farmacéuticos.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany