Documentos clave
EZFITMIHE
Millipore
Cabezal de filtración Microfil®
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
Sinónimos:
Cabezal de filtración colector EZ-Fit®, Compatible con unidades de filtración Microfil®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
envase
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1)
pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® (Filtration Manifold)
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
El cabezal de filtración MICROFIL® está diseñado para mejorar la facilidad de uso, reducir el mantenimiento y limitar el riesgo de contaminación. Un reborde continuo permite la transferencia fácil y segura de la membrana con pinzas, al reducir el riesgo de tocar el área de filtración de la membrana. El soporte de filtración porosa puede quitarse simplemente presionando hacia abajo en cualquier lugar alrededor del borde. Estos cabezales de filtración ofrecen completa compatibilidad con las unidades de filtración EZ-FIT®, el acero inoxidable y los embudos de vidrio.
Aplicación
El cabezal de filtración MICROFIL® es un accesorio de la rampa de filtración EZ-FIT® utilizada durante la filtración de las muestras problema para análisis microbiológicos generales, ensayos del grado de contaminación microbiana y supervisión del agua.
Envase
EZFITMIHE1: 1 unidad
EZFITMIHE3: 3 unidades
Vienen con el portamembranas porosas EZFITFRIT3
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany