GSWG047S6
Filtros S-Pak 0,22µm 47 mm blanco con cuadrícula
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Sinónimos:
Membrana de filtración S-Pak®, Membranas de filtración, membranas semipermeables
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
individually wrapped
fabricante / nombre comercial
S-Pak®
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
tamaño de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing