MZHAWG101
Sistema de filtración a través de membrana
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinónimos:
Microfil® con EZ-Pak®
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agency
ISO 7704
descripción
General microbiological analysis
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
Microfil® with EZ-Pak®
Parámetros
100 mL sample volume
diám. del filtro
47 mm
embudo capacidad
100 mL
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
idoneidad
suitable for microbiology
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Cómodo y fácil de usar
- Unidad esterilizada y lista para usar: ahorra tiempo y dinero
- Reduce la carga de trabajo del laboratorio
- Tasa de filtración más rápida debido a la mayor superficie
Principio
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.