EZFITMICAD
Adaptador EZ- Fit® para utilizar unidades de filtración EZ- Fit® en los colectores Microfil®
for using EZ-Fit® Filtration Units on Microfil® Manifolds
About This Item
Productos recomendados
material
silicone
packaging
pkg of 3 units
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El adaptador es adecuado para el uso de unidades de filtración EZ-Fit® en colectores de filtración EZ-Fit® con cabezales Microfil®.
application
El adaptador EZ-Fit® es un accesorio de la bomba de vacío para la filtración de muestras problema y el análisis microbiológico general, análisis de la biocarga y supervisión del agua.
Preparation Note
Método de esterilización
Autoclave
Autoclave
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
configured for