Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
EZFITBASE6
Millipore
Base del sistema EZ-Fit®
316L stainless steel, 6-place manifold base for filtration application
Sinónimos:
Sistema de filtración EZ-Fit®, Base de colector EZ-Fit® para bomba de vacío EZ-Stream®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Materiales
316L stainless steel
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
6-place manifold base for filtration application
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
La rampa de filtración al vacío EZ-FIT® es un sistema de vanguardia para la filtración de muestras. Pueden colocarse portafiltros de vidrio, plástico o acero inoxidable con tapones perforados nº 8 convencionales de Millipore sobre los orificios de salida. Diferentes cabezales se adaptan a los fungibles desechables, así como a los embudos reutilizables. Las rampas de filtración optimizan el flujo de trabajo, controlan los riesgos de contaminación y evitan resultados falsos positivos durante las pruebas de contaminación. El diseño de la válvula de dos vías evita que se toque por accidente el cabezal de filtración cuando se abra o se cierre la válvula. La válvula de retención evita el flujo retrógrado del líquido desde el sistema de vacío. El diseño de baja altura ofrece mejor ergonomía para su uso en campanas de flujo laminar.
Aplicación
Las rampas de filtración al vacío EZ-FIT® se utilizan como accesorios de la bomba de vacío para filtrar muestras problema para análisis microbiológicos generales, análisis del grado de contaminación microbiológica (productos farmacéuticos, alimentos sólidos y líquidos) y control del agua. Permite la filtración de seis muestras problema.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany