Documentos clave
EZFITQUICKC
Millipore
Conexión rápida del distribuidor EZ-Fit®
pkg of (1 plug and 1 connector), spare parts including one plug and connector
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316L stainless steel
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
spare parts including one plug and connector
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
envase
pkg of (1 plug and 1 connector)
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
La conexión rápida del distribuidor EZ-Fit® con una clavija y un conector se ajusta a cualquier extremo del tubo del distribuidor y ayuda a elegir la dirección del flujo. El conector del distribuidor EZ-Fit® está conectado al sistema de vacío y la clavija se utiliza para precintar el otro extremo abierto del tubo del distribuidor. El conector y la clavija crean un vacío y una succión óptimos, lo que ayuda a una filtración eficiente.
Aplicación
La conexión rápida del EZ-Fit® con una clavija y un conector se ajusta a cualquier extremo del tubo del distribuidor y ayuda a elegir la dirección del flujo.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany