Documentos
MIHAWG250
Millipore
Sistema de filtración a través de membrana
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinónimos:
Embudo Microfil® con S-Pak ®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
parameter
250 mL sample volume
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El sistema de filtración Microfil es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Estos embudos Microfil de 250 ml listos para usar que vienen con el sistema de filtración S Pak, con membranas cuadriculadas blancas y tamaño de poro de 0,45 μm, eliminan la necesidad de lavar y esterilizar después de cada prueba, haciendo así que la manipulación del equipo sea más fácil y eficiente para los análisis microbiológicos generales. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. A diferencia de los portafiltros convencionales, se elimina el sellado incompleto en la interfaz entre la membrana y el embudo resultando en una recuperación uniforme de microorganismos.
Application
Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.