745952
Barium titanate(IV)
nanopowder (cubic), 50 nm (SEM), 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
BaTiO3 nanoparticles, Barium titanium oxide, Barium titanium trioxide, Titanium barium oxide
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
nanopowder (cubic)
tamaño de partícula
50 nm (SEM)
densidad
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Clave InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.