Merck
915378
Sigma-Aldrich
AdBrettPhos Pd G6 Br
Sinónimos:
AdBrettPhos OAC precatalyst Br
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 536,00
US$ 536,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 536,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H65BrF3O2PPd
Peso molecular:
972.34
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
US$ 536,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadena SMILES
FC(F)(F)C1=CC=[C-](C=C1)[Pd+2]([Br-])[P](C=2C(OC)=CC=C(OC)C2C=3C(=CC(=CC3C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C45CC6CC(CC(C6)C4)C5)C78CC9CC(CC(C9)C7)C8
InChI
InChI=1S/C43H61O2P.C7H4F3.BrH.Pd/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;2-5H;1H;/q;-1;;+2/p-1
Clave InChI
XSUZJQPIWXBVTH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
AdBrettPhos Pd G6 Br is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.