P6374
p53 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
técnicas
dot blot: suitable
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
genomic analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TP53(7157)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)