910007
20-Azido-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosanoic acid
95%
Sinónimos:
Azido-PEG6-CH2CO2H, Azido-PEG6-acid, N3-PEG6-CH2COOH
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
(Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid)
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)